Learn More
Poly(Vinylalkohol), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10083963
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Poly(Vinylalkohol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10083963
Marke: Thermo Scientific Acros 396760250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-89-5
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
MDL-Nummer MFCD00081922
InChI-Schlüssel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-Name Ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl alcohol)
Farbe Weiß bis gelb
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 160.0°C to 240.0°C
Asche 90%% (Na2O) max.
Strukturformel [-CH2CH(OH)-]n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Menge 25 g
Reinheit (%) 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 3.5 to 4.5cP (4% aq. solution, 20°C) Brookfield
Name des Produkts
Poly(Vinylalkohol), Thermo Scientific Chemicals >