Learn More
Poly(Vinylalkohol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711244
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-89-5
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
MDL-Nummer MFCD00081922
InChI-Schlüssel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-Name Ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl alcohol)
Farbe Weiß bis gelb
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 160.0°C to 240.0°C
Asche 90%% (Na2O) max.
Strukturformel [-CH2CH(OH)-]n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Menge 500 g
Reinheit (%) 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 3.5 to 4.5cP (4% aq. solution, 20°C) Brookfield
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number396760010,396760250,396765000,396760025
ChargennummerA0449225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number396760010,396760250,396765000,396760025
ChargennummerA0396259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number396760010,396760250,396765000,396760025
ChargennummerA0413696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number396760010,396760250,396765000,396760025
ChargennummerA0383428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number396760010,396760250,396765000,396760025
Name des Produkts
Poly(Vinylalkohol), Thermo Scientific Chemicals >