Learn More
Poly(Vinylacetat), ∽ Molekulargewicht 170,000, Thermo Scientific Chemicals
31.56 CHF - 289.44 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-20-7
Summenformel (C4H6O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00084457
InChI-Schlüssel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-Name Ethenylacetat
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10409670
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
183250250
25 g Glasflasche
31.56 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10614882
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
183255000
500 g Glasflasche
167.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10604882
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
183250010
1 kg Glasflasche
289.44 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9003-20-7
86.09
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
7904
Ethenylacetat
(C4H6O2)n
MFCD00084457
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CHEBI:46916
CC(=O)OC(-*)C-*
Spezifikation
Poly(vinyl acetate)
9003-20-7
(C4H6O2)n
MFCD00084457
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Ethenylacetat
7904
Echt
1.18
Average M.W. 170.000
Perlen
[-CH2CH(O2CCH3)-]n
1.1800g/mL
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
CC(=O)OC(-*)C-*
86.09
CHEBI:46916
4% max.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AK0920000
missing translation for 'tsca' : TSCA