Learn More
Poly(Vinylacetat), ∽ Molekulargewicht 170,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10614882
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-20-7
Summenformel (C4H6O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00084457
InChI-Schlüssel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-Name Ethenylacetat
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl acetate)
Namenshinweis Average M.W. 170.000
Physikalische Form Perlen
Strukturformel [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Dichte 1.1800g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 4% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.18