Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 200, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10732431
Zum Warenkorb hinzufügen
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 200, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732431
5 mL, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10732431
Marke: Thermo Scientific Acros 192210050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt -65.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Dichte 1.1250g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Menge 5 mL
Formelmasse 200
Flammpunkt 171°C
Hydroxylzahl 534 to 591mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4580 to 1.4610
Relative Dichte 1.125
Viskosität 60-70 mPa.s (20°C)
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog Number192210010,192210051,192210050
ChargennummerA0455051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number192210010,192210051,192210050
ChargennummerA0394420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number192210010,192210051,192210050
ChargennummerA0401150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number192210010,192210051,192210050
ChargennummerA0403779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number192210010,192210051,192210050
Name des Produkts
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 200, Thermo Scientific Chemicals >