Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 1000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752621
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 1000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10752621
Marke: Thermo Scientific Acros 192250010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Weiß
Namenshinweis Average M.W. 1000
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Schmelzpunkt 35.0°C to 40.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Menge 1 kg
Formelmasse 1000
Flammpunkt >260°C
Hydroxylzahl 107 to 118mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 24-29 mPa.s (20°C)
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0430388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number192250010,192250051
ChargennummerA0453973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number192250010,192250051
ChargennummerA0452888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog Number192250010,192250051
ChargennummerA0450599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number192250010,192250051
ChargennummerA0443021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number192250010,192250051
Name des Produkts
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 1000, Thermo Scientific Chemicals >