Learn More
POLR3E Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen POLR3E
Konzentration 267 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16863994
Unterlagen ansehen
Proteintech
15022-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16853994
Unterlagen ansehen
Proteintech
15022-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The POLR3E antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human POLR3E. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The POLR3E antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
POLR3E
Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
267 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
55718