Learn More
POLR3E Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15022-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16863994
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The POLR3E antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human POLR3E. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The POLR3E antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
POLR3E
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
55718
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
267 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse