Learn More
3M™ Polisher ST
Der Polisher ST ist ein Einweg-Anionenaustauschprodukt (AEX), das zur Reduzierung von Wirtszellprotein, Viren und anderen negativ geladenen Kontaminanten in biopharmazeutischen Prozessströmen bestimmt ist.
Marke:  3M™ 7100228760
Artikelnummer. 17315423
  • 1055.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Der 3M™ Polisher ST soll Protein, Viren und andere negativ geladene Kontaminanten der Wirtszelle in einem Durchfluss-Polierchromatographie-Modus in biopharmazeutischen Prozessströmen reduzieren.Der synthetische, hybride Reiniger enthält zwei komplementäre AEX-funktionelle Medien: Ein quaternäres Ammonium (Q)-funktionales Vliesstoff und eine Guanidinium-funktionelle Membran.
Das Q-funktionale Vliesstoff reduziert Trübung (wenn vorhanden) und DNA.Darüber hinaus stellt es einen Teil der AEX-Kapazität des Produkts für die HCP- und Virenreduzierung bereit.Die Membran mit Guanidiniumfunktionalisierung hinter dem Vliesstoff bietet zusätzliche AEX-Polierkapazität.Die neuartige Guanidiniumfunktionalität der nachgeschalteten AEX-Poliermembran imitiert die Aminosäure Arginin, eine der drei positiv geladenen, natürlich vorkommenden Standard-Aminosäuren, die Proteine bilden und für die virale Clearance und hohe Salztoleranz verantwortlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Polyamid
1 ml/min
4
1,4 bar
40 °C
4,8 cm
4,3 cm
Polypropylen
1 cm2
Luer Lock
Luer Lock
104 °F
1,9 in.
1,7 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Polisher ST > Polisher ST; Material:Polypropylen; Filtertyp:Einwegfilter; Filtrationsbereich:1 cm2; Nenndruck:1,4 bar; Einlassart:Luer-Lock; Ausführung mit Auslass:Luer-Lock; Durchmesser (metrisch):4,3 cm