Learn More
Atago™ BEOBACHTUNGSROEHRE 200MM 9ML
Marke:  Atago™ RE-6721
Artikelnummer. 15525880
  • 200.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
Polax Tube
200 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atago™ BEOBACHTUNGSROEHRE 200MM 9ML > Includes: Bubble Trap