Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Nachfülltank für Flüssigstickstoff aus Edelstahl
Der Cole-Parmer™ PolarSafe™ Flüssigstickstoffnachfülltank aus Edelstahl mit selbstdruckbeaufschlagtem Flüssigstickstoff sorgt für eine sichere und einfache LN2-Entladung
Marke:  Cole-Parmer™ 4426069
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16649561
  • 4520.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2026
Beschreibung
  • Die langlebige, geschweißte Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine anhaltend gute Leistung und reduziert den Verdunstungsverlust
  • Die einzigartige Konstruktion nutzt den Druck von LN2, um LN2 in andere Behälter abzuleiten
  • Verwendung als selbstdruckbeaufschlagtes LN2-Reservierungssystem für kryogene Tiefkühlgeräte
  • 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
50 L
63,5 cm
25 in.
63,5 cm
25 in.
19,9 in.
50,546 cm
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Nachfülltank für Flüssigstickstoff aus Edelstahl > 50 l