Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Nachfülltank für Flüssigstickstoff aus Edelstahl
Der Cole-Parmer™ PolarSafe™ Flüssigstickstoffnachfülltank aus Edelstahl mit selbstdruckbeaufschlagtem Flüssigstickstoff sorgt für eine sichere und einfache LN2-Entladung
Marke:  Cole-Parmer™ 4426068
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16639561
  • 3590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-01-2026
Beschreibung
  • Die langlebige, geschweißte Edelstahlkonstruktion gewährleistet eine anhaltend gute Leistung und reduziert den Verdunstungsverlust
  • Die einzigartige Konstruktion nutzt den Druck von LN2, um LN2 in andere Behälter abzuleiten
  • Verwendung als selbstdruckbeaufschlagtes LN2-Reservierungssystem für kryogene Tiefkühlgeräte
  • 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
30 L
58,42 cm
23 in.
58,42 cm
23 in.
17,9 in.
45,466 cm
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Nachfülltank für Flüssigstickstoff aus Edelstahl > 30 l