Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
Marke:  Cole-Parmer™ 44260-76
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16652874
  • 925.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbessern Sie den Probenschutz, indem Sie bestimmte Temperaturbereiche über ausgedehnte Zeiträume beibehalten
  • Aufrechterhaltung der Probenintegrität mit Traceable™ Temperaturüberwachung
  • Der Datenlogger wird mit einem 2-jährigen NIST-rückführbaren Kalibrierzertifikat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
2 L
37,78 cm
10,2 in.
25,91 cm
14,88 in.
1/8 in.
3 cm
Aluminium
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles > 2 L