Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
Marke:  Cole-Parmer™ 44260-75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16642874
  • 2620.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbessern Sie den Probenschutz, indem Sie bestimmte Temperaturbereiche über ausgedehnte Zeiträume beibehalten
  • Aufrechterhaltung der Probenintegrität mit Traceable™ Temperaturüberwachung
  • Der Datenlogger wird mit einem 2-jährigen NIST-rückführbaren Kalibrierzertifikat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
47 L
71,76 cm
21,3 in.
54,10 cm
28,25 in.
5 in.
12,7 cm
Aluminium
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles > 47 L