Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles
Confidently store and monitor temperature-sensitive samples
Marke:  Cole-Parmer™ 44260-74
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16632874
  • 2130.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbessern Sie den Probenschutz, indem Sie bestimmte Temperaturbereiche über ausgedehnte Zeiträume beibehalten
  • Aufrechterhaltung der Probenintegrität mit Traceable™ Temperaturüberwachung
  • Der Datenlogger wird mit einem 2-jährigen NIST-rückführbaren Kalibrierzertifikat geliefert
Specifications
Specifications
35 L
69,85 cm
18,9 in.
48,01 cm
27,5 in.
4,88 in.
12,5 cm
Aluminium
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar and Traceable™ Temperature Data Logger Bundles > 35 L