Learn More
Thermosafe™ PolarPack™ Kühlgelpackung
Wirtschaftliche und praktische Auswahl an Kältemittelpackungen für den Versand temperaturempfindlicher Materialien wie Lebensmittel, Pharmazeutika und mehr. Thermosafe™ PolarPack™ Kältemittel-Gelpackungen sind in einer haltbaren Polyethylenfolie eingeschlossen.
Marke:  Thermosafe™ THV245020P
Artikelnummer. 12201372
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige nichtmechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten.
  • Mehrschichtige Außenseite minimiert die Oberflächenkondensation und schützt das Produkt vor Feuchtigkeitsschäden
  • Die äußere Folienschicht sorgt dafür, dass die Produkte durch die Aufnahme von Kondensation in einem einwandfreien Zustand ankommen.
  • Phasenwechselformeln sind ideal für Produkte, die Gefriertemperaturen oder extreme Kälte erfordern, Trockeneis und Kohlendioxid jedoch nicht vertragen
  • Beschichtete, metallisierte Folienaußenseite sorgt für eine Dämmung gegen Strahlungshitze und ist beständig gegen Durchstiche
  • Erhältlich in mehreren Größen
  • Wiederverwendbar
  • Nicht toxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
72 Pckg./Karton
8 oz.-Packung
6.5 x 3.5 x 0.75 Zoll
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermosafe™ PolarPack™ Kühlgelpackung > Gewicht: 226 g