Learn More
Medline™ Polarimeter,Polaris,Ceti,m. (VE=1 st. )
Hochwertiges, kostengünstiges analoges Polarimeter zur Messung der Rotation optisch aktiver Proben. MEDLINE™ CETI 8 kg Polaris Analog-Polarimeter ist so leistungsfähig wie viele digitale Geräte auf dem Markt.
Marke: Medline™ 9100.0000M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Probenröhrchen mit Längen bis zu 220 mm
- Zur Messung von Konzentrationen und optischen Drehungen in der Lebensmittel-, Zucker-, Aroma-, Duft-, pharmazeutischen und chemischen Industrie
- Lieferung mit zwei Ersatzsicherungen, zwei Reagenzgläsern (100 und 200 mm), Schraubendreher und Bedienungsanleitung
Spezifikation
360° mit 18°-Drehung links/rechts | |
0,05 (doppelte Nonius-Skala) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline™ Polarimeter,Polaris,Ceti,m. (VE=1 st. ) > Messbereich: 360° mit 180° Links-/Rechtsdrehung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur