Learn More
Bellingham Stanley™ ROEHRE 200 MM
Marke:  Bellingham Stanley™ 35-30
Artikelnummer. 11994219
  • 331.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Spezifikation
Polarimeter-Röhre
Glas
Luftblase
200 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ ROEHRE 200 MM > Länge: 200 mm