Learn More
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LT Umwälzkühler für Kühl- und Heizbäder
Die Polar Serie Accel 500 LT Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -25 bis +80 °C.
6070.20 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,74 gal.
Kapazität (metrisch) 2,8 L
Zertifizierung/Konformität UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS
Kommunikation Digital
Kondensatortyp Luftgekühlt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Heizleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Heizleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11632329
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
223432100
2 kW
6070.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LT Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -25 °C bis +80 °C. Dynamisch, zuverlässig und effizient: Diese leistungsstarken und kompakten Kühler ermöglichen die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Wahlweise mit einer Druck- oder Druck-/Saugpumpe sowie USB-Anschluss erhältlich: die perfekte Lösung für Ihr Labor.
Basierend auf dem Feedback unserer Kunden entwickelt, ermöglichen diese anwenderfreundlichen Umwälzkühler die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Zur Gewährleistung der Bedienfreundlichkeit lassen sich alle Wartungsarbeiten, sei es im Betrieb oder präventiv, über das Frontbedienfeld erledigen.
  • Intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle mit digitaler Steuerung und Anzeige
  • Kleiner innerer Behälter und umfangreiche Kühlleistungen sorgen für kurze Kühl- und Aufheizzeiten.
  • Pumpenoptionen für erhöhten Druck und Durchfluss für anspruchsvolle Anwendungen verfügbar
  • Systemsteuerung ermöglicht einfache Bedienung sowie einfachen Füll- und Entleerungsvorgang.
  • Durch den leichten Zugriff über die Frontplatte muss die Maschine zum Befüllen bzw. Entleeren nicht umpositioniert werden.
  • Luftgekühltes Kühlsystem ermöglicht die Anordnung mehrerer Geräte nebeneinander.
  • Äußerst leiser Betrieb mit weniger als 58 dBA
  • Optionaler USB-Anschluss für serielle Kommunikation
Bestellinformationen:
Temperaturfernregelung und -kommunikation sind bei ausgewählten Modellen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Thermo Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
Spezifikation
0,74 gal.
UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS
Luftgekühlt
21 l/min
-25 ° bis +80 ° C
500 LT
9,1 in.
In 24,8 .
19,2 in.
66 £
2,8 L
Digital
500 W
Druckpumpe
11.7 psi
±0,1 °C
23.2cm
62cm
48.7cm
30kg
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LT Umwälzkühler für Kühl- und Heizbäder