Learn More
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben
Basierend auf dem Feedback unserer Kunden entwickelt, ermöglichen diese anwenderfreundlichen Umwälzkühler die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Zur Gewährleistung der Bedienfreundlichkeit lassen sich alle Wartungsarbeiten, sei es im Betrieb oder präventiv, über das Frontbedienfeld erledigen.
5215.95 CHF - 5678.25 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,74 gal.
Kapazität (metrisch) 2,8 l
Zertifizierung/Konformität UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS
Kommunikation Digital
Kondensatortyp Luftgekühlt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Pumpentyp Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Pumpentyp Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12316323
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
223322100
Druckpumpe 220/230 V
5215.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12306323
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
223422100
Force/Suction Pump 220/230 V
5678.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,74 gal.
UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS
Luftgekühlt
-10 bis +80 °C
±0,1 °C
23.2cm
62cm
48.7cm
30kg
2,8 l
Digital
500 W
Low Level Switch
9,1 in.
In 24,8 .
19,2 in.
66 £
USB
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben