Learn More
Euro Protection™ Polar-Fleece-Mütze Xtra
Euro Protection™ Polar Fleece Mütze Xtra bietet einen komfortablen Wärmeschutz für Arbeiten im Freien und bei kalten Bedingungen.
Marke: Euro Protection™ 5COVXN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausgezeichnete Wärmeisolierung
- Polarfleece 280 g/m2
- Thinsulate Polsterung 40g/m2
- Universelle Passform
Spezifikation
Mütze für kalte Bedingungen | |
Polar Fleece 280g/m2, Thinsulate 40g/m2 | |
280 gsm (Polar Fleece), 40 gsm (Thinsulate) |
Universal | |
Schwarz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Euro Protection™ Polar-Fleece-Mütze Xtra > Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur