missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Euro Protection™ Polaire Jacket Artikelnummer.: 12077661
Zum Warenkorb hinzufügen

Euro Protection™ Polaire Jacket

Artikelnummer. 12077661
Navy, Klein
Click to view available options
Farbe:
Anthracite
Navy
Größe:
Klein
Groß
Größe 2X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12077661

Marke: Euro Protection™ 5VPOBS

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Euro Protection™ Polaire Jacket is windproof and provides good thermal insulation.

  • Good thermal insulation
  • Windproof
  • High collar
  • Central zipper
  • 2 lower, zipped pockets
  • Elasticized cuffs
  • Adjustable bottom with elastic drawstring and blockers
  • Fleece: 100% polyester, anti pilling, 340g/m²

Spezifikation

Größe Klein
Material Polyester Fleece
Farbe Navy
Verschlusstyp Zipper
Bauweise Adjustable Bottom
Kragenform High collar
Stulpenform Elastic
Anzahl Taschen 2
Produkttyp Windproof Jacket
Gewicht (metrisch) 340 g/m²
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Euro Protection™ Polaire Jacket >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt