missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Podocalyxin (PODXL) (Hematopoietic Stem Cell Marker) Mouse, Clone: PODXL/2185, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 5420-MSM5-P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Podocalyxin (PODXL) (Hematopoietic Stem Cell Marker) | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
PODXL/2185 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
165-170kDa | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
RUO | |
5420 | |
IgG1 |
Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human Podocalyxin (apprx. aa 310-447) | |
HeLa, Raji, Jurkat cells, Angiosarcoma, Breast, Prostate, Liver, Pancreatic, Kidney | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur