Learn More
Micronova™ PocketMop Wischmopps mit flachem Moppkopf
BIOPHARMA
Wird für kontrollierte Umgebungen verwendet
Marke:  Micronova™ PKM11-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15591755
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Requires : QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Wird für kontrollierte Umgebungen verwendet
Die Micronova PocketMop™ Flachkopf-Moppbezüge passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen.
  • Kostengünstig, geringes Gewicht und einfache Handhabung
  • Abgewinkelter Kopf für die praktische Anwendung von Desinfektions- oder Reinigungsmitteln
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche; von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung
    • NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand.
  • Passend für QPSL-Kunststoffrahmen oder QDSL-Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Geeignet für die Arzneimittelherstellung, Eigenherstellung von Arzneimitteln, Lebensmittelverarbeitung, Nutrazeutika, Krankenhäuser und medizinische Produkte
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in.)
Flach
18 in.
45,7 cm
10,2 cm
Chemikalien
Ja
Bei Raumtemperatur aufbewahren
Texturiertes Polyester, Urethanschaum
Mop
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
4 in.
18 Zoll
24/Karton
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ PocketMop Wischmopps mit flachem Moppkopf > PocketMop, PolySorb, strukturierter Polyester, Flachkopf-Moppaufsatz mit Druckknöpfen, 18 in. (35,56 cm)