Learn More
WTW™ Taschentrübungsmessgerät Turb 430 T/SET, Messbereich 0-1100 NTU/FNU
Drei-Punkt-Kalibrierung automatisch mit Benutzerführung, Kalibrierung und Dokumentation
Marke: WTW™ 600326
2611.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Trübungsmessung in bester Laborqualität als handliches Batteriemodell mit bedienerfreundlicher Menüführung: Turb™ 430 als IR oder Weisslicht-Version. Es erlaubt die Speicherung von 1000 Messwerten sowie von Kalibrierintervall mit Kalibrierprotokoll. Die Daten können bequem und GLP-konform auf PC geladen und ausgewertet werden. Durch modernste Optik und den Einsatz der hochpräzisen AMCO™ Standards ist Turb™ 430 unschlagbar bei Messungen im Trinkwasser und anderen Bereiche <1NTU/FNU. AMCO™ Standards sind ungiftig und vor allem jeder Art von Formazin in Stabilitat und Präzision überlegen.Trübungsmessung mit Infrarot-LED gemäss DIN EN 27027, ISO 7027 oder Weisslicht gemäss US EPA
Messbereich 0-1100 NTU/FNU
Auflösung 0-9,99: 0,01 NTU / 10-99: 0,1 NTU / 100-1100: 1 NTU
Automatische Messbereichsumschaltung
Streulichtverhalten gemäss Pharmacopoeia 5
Applikationshinweise für Trinkwasser / Messungen <1NTU/FNU
3-Punkt-Kalibrierung, automatisch mit Benutzerführung und Kalibrierprotokoll und -dokumenation
Kalibrier-Set mit rückführbaren AMCO™ Standards (0,02 - 10 - 1000 NTU)
Speicher für 1000 Messwerte, Schnittstelle RS 232
GLP-gerechte Dokumentation mit ID-Nummern
Beide Modelle auch als mobiles Wasserlabor im Koffer: komplett mit Labortisch, Trübungsstandard, LSdata, mit Kabel AK 540/B und Zubehör.
Typ: Turb™ 430 T/SET
Spezifikation
Taschen-Trübungsmessgerät Turb 430 T / Set | |
Infrarot-LED | |
Universalnetzteil RB-Flex |
Weißlicht oder Infrarot | |
Trinkwasser/Messungen <1 NTU> – 3-Punkt-Kalibrierung automatisch mit Anwenderführung sowie Kalibrierung und Dokumentation | |
US EPA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Taschentrübungsmessgerät Turb 430 T/SET, Messbereich 0-1100 NTU/FNU > Kann verwendet werden mit:Trinkwasser/Messungen <1 NTU> – 3-Punkt-Kalibrierung automatisch mit Anwenderführung sowie Kalibrierung und Dokumentation
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur