Learn More
Testo™ Drehzahlmessgerät mit Taschenformat
Marke: Testo™ 0560 0460
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Drehzahlmessgerät | |
Reflektierende Markierungen, Schutzkappe, Handschlaufe, Gürteltasche | |
0°C to 50°C | |
Berührungslose Drehzahlmessungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Drehzahlmessgerät mit Taschenformat > Temperaturbereich:0 bis 50 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur