Learn More
Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Pocket dial test thermometer with 24 mm diameter dial face with 125 mm spike stem. Complete with calibration.
149.00 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Displaymaße | 24 mm dia. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | To check the temperature |
Länge (metrisch) | 22.1 cm |
Material | Stainless Steel |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | -10°C |
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17862998
|
Brannan™
31/143/0 + 49/101/0 |
0°C, 50°C, 90°C |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17823098
|
Brannan™
31/143/0 + 49/503/0 |
0°C, 50°C, 100°C |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- bimetal dial with 125 mm stainless steel probe
- Supplied with calibration certificate
- Protective plastic pocket and case with clip
Spezifikation
24 mm dia. | |
22.1 cm | |
-10°C | |
110°C | |
-10°C to +110°C | |
±2% of scale | |
76 mm |
To check the temperature | |
Stainless Steel | |
-10°C | |
110 °C | |
-10°C to +110°C | |
1,0 °C |