Learn More
Brannan™ Pocket Dial Test Thermometer with 3 Point Traceable Calibration Certificate
Pocket dial test thermometer with 24 mm diameter dial face with 125 mm spike stem. Complete with calibration.
Marke:  Brannan™ 31/143/0 + 49/503/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17823098
  • 194.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • bimetal dial with 125 mm stainless steel probe
  • Supplied with calibration certificate
  • Protective plastic pocket and case with clip
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 50°C, 100°C
24 mm dia.
22.1 cm
-10°C
110°C
-10°C to +110°C
±2% of scale
76 mm
ISO 17025 UKAS
To check the temperature
Stainless Steel
-10°C
110 °C
-10°C to +110°C
1,0 °C