Learn More
PMPA (NAALADase inhibitor), Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18044602
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
PMPA (NAALADase inhibitor), Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18044602
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18044602
Marke: Tocris Bioscience 1380/50
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
GCP II inhibitor
Highly potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase 2 (GCP II/N-acetylated α-linked dipeptidase/NAALADase) with a Ki value of 275 pM. Neuroprotective; protects against glutamate-mediated motor neuron degeneration and reduces volume of injury following middle cerebral artery occlusion (MCAO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173039-10-6
Summenformel C6H11O7P
Molekulargewicht (g/mol) 226.121
InChI-Schlüssel ISEYJGQFXSTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phosphonomethyl pentanedioic acid, 2-pmpa, pmpa naaladase inhibitor, 2-phosphonomethyl-pentanedioic acid, chembl47009, pmpa naaladaseinhibitor, d0f3zo, d0y6ub, 2-pmpa naaladaseinhibitor
PubChem CID 10130754
IUPAC-Name 2-(phosphonomethyl)pentanedioic acid
SMILES C(CC(=O)O)C(CP(=O)(O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PMPA (NAALADase inhibitor)
Menge 50 mg
Formelmasse 226.12
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PMPA (NAALADase inhibitor), Tocris Bioscience™ >