Learn More
BRAND™ Färbetröge aus PMP (TPX™)
PMP-Konstruktion. Enthält zwei Deckel: Einen zum Schutz vor Verdunstung, wenn er nicht verwendet wird, und einen mit einem Griffschlitz, der den Färbeprozess erleichtert.
Marke:  BRAND™ 474300
186.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11834060
  • 192.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • PMP-(Polymethylpenten)-Konstruktion
  • Durchsichtig
  • Abmessungen: 101 x 83 x 70 mm (ohne Tablett)
  • Mit zwei Deckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Färbebehälter
4 Packung
101 mm
70 mm
Durchsichtig
Färben
101 x 83 mm
83 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Färbetröge aus PMP (TPX™) > Länge: 101 mm