Learn More
VITLAB™ PMP-Griffin-Becher
Mit diesen Polymethylpenten-Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ PMP Griffin Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte rote Skala.
Marke:  VITLAB™ 61403
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12733409
  • 64.55 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Glasklar. Mit roter Skala. Nach ISO 7056.
Volumen: 1000mL
Teilung: 100mL
φ/H: 102/149mm
Spezifikation
Spezifikation
Kristallklar
PMP
147 mm
Ja
ISO 7056
Griffin
1000 ml
Für Volumenmessungen
Griffin Becher
Ja
Rot gedruckte Skala
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VITLAB™ PMP-Griffin-Becher > Fassungsvermögen:1000 ml