Learn More
Brand™ PMP-Pinzetten
Marke: Brand™ 112810
29.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
145mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ PMP-Pinzetten > Länge: 145 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur