Learn More
Brand™ PMMA-Aufbewahrungsbox für den Arbeitsplatz
Aus PMMA (Acrylglas). BRAND™ Aufbewahrungsboxen aus PMMA für Arbeitsstationen eignen sich optimal für die Aufbewahrung und Entnahme kleiner Laborartikel wie Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen und Pasteurpipetten.
Marke:  Brand™ 131900
277.43 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10099930
  • 322.00 CHF / 1 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Aus PMMA (Acrylglas)
  • Weiß und durchsichtig. In zwei Größen erhältlich.
  • Ideal geeignet für die Aufbewahrung und Entnahme kleiner Laborartikel wie Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen und Pasteurpipetten.
  • Abnehmbare obere Abdeckung mit aufklappbarer Frontabdeckung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrung am Arbeitsplatz
(L x B x H) 165 x 152 x 355 mm
Aufbewahrung und Entnahme kleiner Laborartikel wie Pipettenspitzen, Mikrozentrifugenröhrchen, Pasteurpipetten,
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ PMMA-Aufbewahrungsbox für den Arbeitsplatz > Länge: 165 mm