Learn More
RETSCH Planeten-Kugelmühle PM 200 230V, 50/60Hz, mit 2 Mahlstellen
Setzen Sie Planeten-Kugelmühlen überall dort ein, wo höchste Feinheit gefordert ist. Retsch™ PM 200 Modell Planeten-Kugelmühle erfüllt alle technischen Anforderungen für kolloidales Mahlen und liefern den für das mechanische Legieren erforderlichen Energieeintrag. PM 200 ist ein praktisches Tischmodell mit 2 Mahlstationen.
Marke: RETSCH 20.640.0001
Beschreibung
- Bewährte Verfahren für Mischen und Größenreduzierung
- Extrem hohe Fliehkräfte führen zu einer sehr hohen Pulverisierungsenergie und kurzen Mahldauer.
- Leistungsstarkes und schnelles Mahlen bis in den Nano-Bereich
- Reproduzierbare Ergebnisse durch Energie- und Drehzahlregelung
- Geeignet für Langzeittests
- 2 Verschiedene Mahlmodi (trocken und nass)
- Optionales Druck- und Temperaturmesssystem PM GrindControl
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Sicherheitsschieber für sicheren Betrieb
- Perfekte Stabilität auf Labortisch dank FFCS-Technologie
- Innovativer Gegengewicht- und Unwuchtsensor für unbeaufsichtigten Betrieb
- Komfortable Parametereinstellung über die Anzeige und ergonomische 1-Tasten-Bedienung
- Automatische Belüftung der Mahlkammer
- 10 Standardarbeitsanweisungen können gespeichert werden
- Programmierbare Startzeit
- Die Sicherung bei Stromausfall gewährleistet die Speicherung der verbleibenden Mahlzeit.
- Gefäße mit O-Typ-Dichtung für sicheren Betrieb, druckdicht
Spezifikation
Planeten-Kugelmühle | |
415 x 630 x 468 mm | |
Landwirtschaft, Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik, Medizin/Pharmazeutika | |
50/60 Hz | |
IP30. | |
PM 200 | |
230 V | |
630 mm |
CE-zertifiziert | |
230 V, 50/60 Hz | |
468 mm | |
RS-232/RS-485 | |
415 mm | |
1-phasiger Stromanschluss | |
750 W |