Learn More
RETSCH Planeten-Kugelmühle PM 100 230V, 50/60Hz, mit 1 Mahlstelle
Setzen Sie Planeten-Kugelmühlen überall dort ein, wo höchste Feinheit gefordert ist. Retsch™ PM 100 Modell Planeten-Kugelmühle erfüllt alle technischen Anforderungen für kolloidales Mahlen und liefern den für das mechanische Legieren erforderlichen Energieeintrag. PM 100 ist ein praktisches Tischmodell mit 1 Mahlstation.
Marke:  RETSCH 20.540.0001
Artikelnummer. 10425492
  • 9385.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
  • Bewährte Verfahren für Mischen und Größenreduzierung
  • Extrem hohe Fliehkräfte führen zu einer sehr hohen Pulverisierungsenergie und kurzen Mahldauer.
  • Leistungsstarkes und schnelles Mahlen bis in den Nano-Bereich
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch Energie- und Drehzahlregelung
  • Geeignet für Langzeittests
  • 2 Verschiedene Mahlmodi (trocken und nass)
  • Optionales Druck- und Temperaturmesssystem PM GrindControl
  • Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
  • Sicherheitsschieber für sicheren Betrieb
  • Perfekte Stabilität auf Labortisch dank FFCS-Technologie
  • Innovativer Gegengewicht- und Unwuchtsensor für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Komfortable Parametereinstellung über die Anzeige und ergonomische 1-Tasten-Bedienung
  • Automatische Belüftung der Mahlkammer
  • 10 Standardarbeitsanweisungen können gespeichert werden
  • Programmierbare Startzeit
  • Die Sicherung bei Stromausfall gewährleistet die Speicherung der verbleibenden Mahlzeit.
  • Gefäße mit O-Typ-Dichtung für sicheren Betrieb, druckdicht
Spezifikation
Spezifikation
Planeten-Kugelmühle
415 x 630 x 468 mm
Landwirtschaft, Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik
50/60 Hz
IP30.
PM 100
230 V
630 mm
CE-zertifiziert
230 V, 50/60 Hz
468 mm
RS-232/RS-485
415 mm
3-Phasenasynchronmotor
750 W
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Planeten-Kugelmühle PM 100 230V, 50/60Hz, mit 1 Mahlstelle > Modell: PM 100