Learn More
Corning™ Pluronics Opfertinte für Matribot™ Bioprinter
Pluronics Opfertinte ist eine druckfertige Opfer- und Trägertinte mit hervorragenden Druckeigenschaften. Zur Verwendung mit dem Matribot™ Bioprinter.
Marke: Corning™ 6157
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Druckfertige Opfer- und Trägertinte mit hervorragenden Druckeigenschaften
- Kann nach dem Drucken einfach durch Waschen mit kalter PBS entfernt werden.
- Wurde für die Herstellung von vaskularisierten Geweben, Kanälen in mikrofluidischen Geräten und Stützgerüsten für komplizierte Gewebekonstrukte verwendet
- Kann auch mit Wasser auf 25 % v/v verdünnt werden, um das Dispensieren von temperaturempfindlichen Hydrogelen zu erlernen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Opfertinte | |
Steril – Gütegrad A | |
Herstellung von vaskularisierten Geweben, Kanälen in mikrofluidischen Geräten und Stützgerüsten für komplizierte Gewebekonstrukte | |
4°bis 8 °C |
Corning Matribot Bioprinter | |
2,7 ml/Spritze | |
Pluronics | |
5 Spritzen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Pluronics Opfertinte für Matribot™ Bioprinter > Pluronics Opfertinte; Menge: 5 Spritzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur