Learn More
MP Biomedicals™ Pluronic F-68 Polyol, 10 % Lösung (100X)
Nichtionisches Tensid in Zellkulturen zur Kontrolle von Scherkräften in Suspensionskulturen gegen mögliche Schäden.
Marke: MP Biomedicals™ 092750049
Beschreibung
Pluronic F-68 ist ein difunktionales Block-Copolymer-Tensid, das in primären Hydroxylgruppen endet.Es ist ein nichtionisches Detergens, das Zellen vor hydrodynamischen Schäden schützt, einschließlich Einfrieren und Auftauen, Transfer und Rühren.Es kann auch zur Verringerung der Schaumbildung in gerührten Kulturen verwendet werden und reduziert die Zellhaftung an Glas.Wird für die In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus verdünntem Vollblut verwendet.Pluronic F-68™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF SE.
Spezifikation
Pluronic F-68™ Polyol | |
100 ml | |
10 %-Lösung, 100x |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.