Learn More
Molecular Probes™ Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
Immunzytochemie-Kit für 4 Marker pluripotenter Stammzellen
Marke:  Molecular Probes™ A24881
Artikelnummer. 15554384
  • 1004.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 Farben, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
40 tests
Bei -20 °C bis 4 °C lagern:
  • 10 µl Kaninchen-Anti-Human OCT4 (200x)
  • 20 µl Ratte-Anti-Human SOX2 (100x)
  • 20 µl Maus-Anti-Human SSEA4 (100x)
  • 20 µl Maus-Anti-Human TRA-1-60 (100x)
  • 20 µl Alexa Fluor™ 555 Esel-Anti-Kaninchen (250x)
  • 20 µl Alexa Fluor™ 594 Esel-Anti-Kaninchen (250x)
  • 20 µl Alexa Fluor™ 488 Esel-Anti-Ratte (250x)
  • 20 µl Alexa Fluor™ 555 Ziege-Anti-Maus IgM (250x)
  • 20 µl Alexa Fluor™ 594 Ziege-Anti-Maus IgM (250x)
  • 20 µl Alexa Fluor™ 488 Ziege-Anti-Maus IgG3 (250x)
    Aufbewahrung bei -20 °C bis RT:
  • 1 Fläschchen NucBlue™ Festzellen ReadyProbes™ Reagenz (1x)
  • 10 ml Fixierlösung (1x)
  • 10 ml Permeabilisierungslösung S (1x)
  • 20 ml Blockierlösung (1x)
  • 20 ml Waschpuffer (10x)
  • Immunozytochemie-Kit
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Mehr anzeigen
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3251409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
    Chargennummer3238539 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
    Chargennummer3238539 (2) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
    Chargennummer3232211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
    Chargennummer3238539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Molecular Probes™ Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit > 40 Tests