Learn More
Buerkle™ Einsteck-Siphon
Anstelle einer komplizierten Reinigung lässt sich der Probenehmer einfach entsorgen. Die Buerkle™ Einwegstechheber sind aus nicht haftendem transparentem Polyethylen gefertigt, um die Probenretention auf ein Minimum zu beschränken.
Marke: Buerkle™ 5387-0050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nach der Probenahme stark klebriger Flüssigkeiten ist eine Entsorgung des Probenehmers möglicherweise kostengünstiger als ein komplizierter Reinigungsvorgang.- Konstruktion aus transparentem Polyethylen widersteht Anhaftung des Probenmaterials und minimiert dadurch Probenrückhaltung am Einsteck-Siphon.
- Inhalt deutlich sichtbar.
Spezifikation
Stechheber | |
75 mL | |
Durchscheinend | |
500 mm |
HDPE | |
Ja | |
Geeignet für Lebensmittel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Einsteck-Siphon > Fassungsvermögen:75 ml; Eintauchtiefe:35mm; Länge:500mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur