Learn More
asecos™ Sparanfeuchter Polyethylen
Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Polyethylen
Höhe (angloamerikanisch) 10.43 in.
Höhe (metrisch) 265.00 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17826336
Unterlagen ansehen
asecos™
40097
1 L
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17886456
Unterlagen ansehen
asecos™
40098
2 L
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
  • Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl
  • Volumen/Inhalt: 1,00 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Polyethylen
10.43 in.
265.00 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Sparanfeuchter Polyethylen