Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
15.16 CHF - 46.65 CHF
Spezifikation
Verschlussgröße 13 mm
Produkttyp Röhrchenstopfen
Vorsterilisiert Nein
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16604072
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Labcon
3302-800-000-9
Naturfarben
43.80 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16614072
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Labcon
3302-801-000-9
Weiß
46.65 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17205704
Unterlagen ansehen
Labcon
3302-802-000-9
Gelb
25.64 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17225704
Unterlagen ansehen
Labcon
3302-804-000-9
Rot
25.64 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17235704
Unterlagen ansehen
Labcon
3302-806-000-9
Blau
25.64 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17245704
Unterlagen ansehen
Labcon
3302-807-000-9
Violett
36.70 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17255704
Unterlagen ansehen
Labcon
3302-808-000-9
Grün
25.64 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17265704
Unterlagen ansehen
Labcon
3302-870-000-9
Divers
15.16 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17215704
Unterlagen ansehen
Labcon
3302-803-000-9
Orange
25.64 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerillte Verschlusskappe in Stopfenform
  • Verschlusskappe in Stopfenform für Kulturröhrchen
  • Geeignet für Kulturröhrchen 12 x 75 mm
  • Die Kappen sind mit Rillen versehen, um sicher an der Wand des Röhrchens zu greifen.
  • Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polyethylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
Nein
Nicht autoklavierbar
Zentrifugation; für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
75 mm
Röhrchen
Röhrchenstopfen
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Polyethylen
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Unsteril
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes