Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN30plus, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ SN30plusB29719
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
60,3 mm | |
Sterilisator SN30plus |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN30plus, gerade > Kann verwendet werden mit: SN30plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur