Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF160plus, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke:  Memmert™ SF160plusB29718
Artikelnummer. 17528145
  • 46.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Spezifikation
60,3 mm
Sterilisator SF160plus
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF160plus, gerade > Kann verwendet werden mit: SF160plus