Learn More
SI Analytics™ Stecker-Kabel-Kombination
Robuste, zuverlässige, gebrauchsfertige Stecker-Kabel-Kombination mit Koaxial-Elektrodenbuchse für pH- und Redox-Elektroden mit Steckkopf.
42.75 CHF - 266.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Typ | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10001072
|
SI Analytics™
285122489 |
1 m Koaxialkabel, 2 x 4 mm Bananenstecker | L 1 NN | 1 m |
48.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10535553
|
SI Analytics™
285120303 |
10m-Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss | K 10 A | 5 m |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10326932
|
SI Analytics™
285122457 |
1 m -oaxialkabel, 4 mm-Bananenstecker | L 1 N | 1 m |
42.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10604671
|
SI Analytics™
285122497 |
1 m Koaxialkabel, BNC-Geräteanschluss | L 1 BNC | 1 m |
63.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10406812
|
SI Analytics™
285120217 |
1 m Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss | K 1 A | 1 m |
66.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10305111
|
SI Analytics™
285122534 |
1 m-Koaxialkabel, Metrohm Geräteanschluss | L 1 R | 1 m |
77.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10684661
|
SI Analytics™
285122456 |
1 m-Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss | L 1 A | 1 m |
63.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10466165
|
SI Analytics™
285122464 |
2m-Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss | L 2 A | 2 m |
71.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10652832
|
SI Analytics™
285129841 |
VP 6-polige Elektrodenbuchse, 5 m Kabel KA 19 (1 Koaxialkabel u. 3 Kabel) bis 130 °C, freies Ende | Stecker-Kabel-Kombination | 5 m |
266.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10152071
|
SI Analytics™
285120028 |
2 m Koaxialkabel, freies Ende | Gehäuse K2X | 2 m |
53.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10559371
|
SI Analytics™
285120258 |
5m-Koaxialkabel, DIN-Geräteanschluss | Gehäuse K5A | 10 m |
93.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Stecker-Kabel-Kombination, Typ: L 1 BNC 1 m Koaxialkabel, BNC-Gerätestecker
- Koaxiale Elektrodenfassung für pH- und Redox-Elektroden Plug-in-Kopf
- Optional mit DIN-Stecker (deutsch), BNC-Stecker oder Metrohm-Stecker (international), Kabellänge 1 m
- Weitere Kabelkombinationen auf Anfrage
- Typ: L1 BNC
- Verbindung: Plug-in-Verbindungsstück - BNC
Spezifikation
Koaxialer Elektrodenstecker |