Learn More
SI Analytics™ Stecker-Kabel-Kombination
Robuste, zuverlässige, gebrauchsfertige Stecker-Kabel-Kombination mit Koaxial-Elektrodenbuchse für pH- und Redox-Elektroden mit Steckkopf.
Marke: SI Analytics™ 285122534
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stecker-Kabel-Kombination, Typ: L 1 BNC 1 m Koaxialkabel, BNC-Gerätestecker
- Koaxiale Elektrodenfassung für pH- und Redox-Elektroden Plug-in-Kopf
- Optional mit DIN-Stecker (deutsch), BNC-Stecker oder Metrohm-Stecker (international), Kabellänge 1 m
- Weitere Kabelkombinationen auf Anfrage
- Typ: L1 BNC
- Verbindung: Plug-in-Verbindungsstück - BNC
Spezifikation
Koaxialer Elektrodenstecker | |
L 1 R | |
1 m-Koaxialkabel, Metrohm Geräteanschluss | |
1 m |