Learn More
Platindraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385827
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platindraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385827
10 cm
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Artikelnummer. 11385827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043494.BS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.6.06 g/m, Härte: wie gezogen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white wire
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.6 mm (0.024 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number043494.BW,043494.BS
ChargennummerQ26I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog Number043494.BW,043494.BS
ChargennummerB07N29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043494.BW,043494.BS
ChargennummerM23F002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043494.BW,043494.BS
ChargennummerA20Q15 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043494.BW,043494.BS
Name des Produkts
Platindraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >