Learn More
Platindraht, 0.404 mm Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
102.00 CHF - 1915.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Summenformel | Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011179 |
InChI-Schlüssel | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
IUPAC-Name | Platin |
SMILES | [Pt] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15416705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045058.BS |
10 cm |
102.00 CHF
10 Zentimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15426705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045058.BW |
50 cm |
439.00 CHF
50 Zentimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15436705
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045058.CB |
250 cm |
1915.00 CHF
250 Zentimeter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
Platin |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spezifikation
Platinum | |
Silvery white wire | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
Draht, 0.404 mm (0.0159 Zoll) Durchmesser |
7440-06-4 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
Platin | |
23939 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen