Learn More
Platindraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Farbe | Weiß |
Aussehen | Silvery white wire |
Dichte | 21.45g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 5 m |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser |