Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi Green PCR Mastermix
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit einem innovativen Puffer kombiniert, um durch ein universelles Primer-Annealing für optimale Erfolgsraten in der PCR zu sorgen.
Marke:  Invitrogen™ 12369050
1553.41 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17155332
  • 2330.00 CHF / 500 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 10 x 1,25 ml Platinum Superfi II Green PCR Master Mix
• 10 x 1,25 ml Wasser, Nuklease-frei
Ausreichend für 500 50-µl-Reaktionen
Platinum SuperFi II DNA-Polymerase
PCR-Mastermix
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger
Hoch
Schnell
500 reactions
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
>300X
500 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Green
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2798040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12369050
Chargennummer2797910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12369050
Chargennummer2819520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12369050
Chargennummer2846818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12369050
Chargennummer2884197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12369050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi Green PCR Mastermix > 500 Reaktionen