Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi Green PCR Mastermix
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit einem innovativen Puffer kombiniert, um durch ein universelles Primer-Annealing für optimale Erfolgsraten in der PCR zu sorgen.
Marke: Invitrogen™ 12369010
349.35 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Invitrogen Platinum SuperFi II Green PCR Master Mix (2X) contains a ready-to-use mixture of Platinum SuperFi II DNA Polymerase, Platinum SuperFi II Buffer, and dNTPs for convenient PCR setup, as well as two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels. Platinum SuperFi II DNA Polymerase (Cat. No. 12361010) is a proofreading DNA polymerase that combines superior fidelity with innovative SuperFi II Buffer, enabling universal primer annealing for the highest success in PCR. It is ideally suited for cloning, mutagenesis, and other applications benefiting from supreme sequence accuracy.
- Außergewöhnliche >300X Taq-Genauigkeit
- Universelles Primer-Glühen bei 60 °C.
- Überlegene Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute
- Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielen (z. B. solche mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt von ˃ 65 %, lange PCR-Anforderung)
- Platinum SuperFi II DNA-Polymerase ist ein speziell entwickeltes Enzym mit hoher Prozessivität und erhöhter Resistenz gegen PCR-Inhibitoren. Sie ermöglicht auch schnelle Protokolle und Amplifikation langer Zielsegmente (bis zu 20 kb). Die Platinum Heißstart-Technologie basiert auf firmeneigenen Antikörpern, die die Enzymaktivität bis zum ersten PCR-Denaturierungsschritt hemmen und unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau verhindern. Diese Technologie ermöglicht zudem das Ansetzen der Reaktion bei Raumtemperatur und sorgt für eine höhere Empfindlichkeit und Ausbeute.
- Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung des SuperFi II PCR-Puffers beträgt die Glühtemperatur für die meisten Primer-Paare, die gemäß den allgemeinen Konstruktionsregeln konstruiert wurden, 60 °C. Isostabilisierende Moleküle im Puffer erhöhen die Duplexstabilität des Primer-Templates während des Glühschritts und tragen zu einer verbesserten Spezifität bei, ohne dass die Glühtemperatur für jedes Primer-Paar optimiert werden muss. Mit der Platinum SuperFi II DNA-Polymerase können verschiedene PCR-Assays mit demselben Protokoll mit einer universellen Primer-Glühtemperatur und einem Erweiterungsschritt, der für das längste zu amplifizierenden Fragment ausgewählt wurde, zusammengertaktet werden.
- Anwendungen von Platinum SuperFi II DNA-Polymerase:
- PCR mit hoher Wiedergabetreue
- Klonierung und Subklonierung
- Vor Ort gesteuerte Mutagenese
- Amplifikation GC-reicher Templates
- Template-Generierung für die Sequenzierung
- PCR mit hohem Durchsatz
- Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
- Lange PCR
- Schnelle PCR
Spezifikation
• 2 x 1,25 ml Platinum SuperFi II Green PCR Master Mix • 2 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei Ausreichend für 100 50-µl-Reaktionen |
|
Platinum SuperFi II DNA-Polymerase | |
PCR-Mastermix | |
Trockeneis | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Hoch | |
Schnell | |
100 reactions | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
>300X | |
100 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
Green |